Läs mer
Myrsyra, 97 %
Description
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Myrsyra används huvudsakligen som ett konserveringsmedel, antibakteriellt medel i djurfoder, i färgning av textilier, garvning av läder och galvanisering. Inom fjäderfäindustrin tillsätts det ibland med foder för att döda E. coli-bakterier. Det fungerar som ett reduktionsmedel för den katalytiska reduktionen av nitrat i vatten.
Löslighet
Blandbar med vatten. Delvis blandbar med toluen, xylen och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras stängt på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Formic acid |
| Smältpunkt | 7 °C till 9 °C |
| Kokpunkt | 100 °C till 101 °C |
| Densitet | 1.22 |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Flampunkt | 50 °C (156 °F) |
| Brytningsindex | 1.371 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Linjär formel | HCOOH |
| UN-nummer | UN1779 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.