Läs mer
Myrsyra, 98 - 100 %, för analys, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11328474
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328474 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11328474 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC10851000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Kvantitet 1 L
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC=O
IUPAC-namn myrsyra
Molekylvikt (g/mol) 46.03
Kvalitet ExpertQ
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Myrsyra98 - 100%, pro analysi, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .