Learn More
Myrsyra, 98-100 %, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Product Code. 10141570 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10141570 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10559570 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10785711 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10792354 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10141570 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F/1900/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CH2O2, CAS-nummer-64-18-6, formylsyra, myrmicyl, acide formique, metansyra, vätekarboxylsyra, aminsyra, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5L, 101 grader C, CHEBI:30751, färglös, 02 g/mol, 02 g. BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, myrsyra, 8 grader C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifications
pH 2.1
Smältpunkt 8°C
Kokpunkt 101°C
Färg Färglös
Formel vikt 46.02g/mol
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 44mbar at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.