Läs mer
Myrsyra, 98-100 %, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10559570 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559570 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10785711 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10141570 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10792354 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10559570 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1900/PB08
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CH2O2, CAS-nummer-64-18-6, formylsyra, myrmicyl, acide formique, metansyra, vätekarboxylsyra, aminicsyra, formira, bilorin, kollo-bueglatt, formisoton, 2,5L, 101 grader. C, CHEBI:30751, Färglös, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, myrsyra, 8 grader. C, 3297, 46.025 | CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
CH2O2, CAS-nummer-64-18-6, formylsyra, myrmicyl, acide formique, metansyra, vätekarboxylsyra, aminsyra, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5L, 101 grader C, CHEBI:30751, färglös, 02 g/mol, 02 g. BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, myrsyra, 8 grader C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
pH 2.1
Smältpunkt 8 °C
Kokpunkt 101 °C
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 44 mbar vid 20 °C
Formel vikt 46,02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid