Läs mer
Myrsyra, 98-100 %, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
CH2O2, CAS-nummer-64-18-6, formylsyra, myrmicyl, acide formique, metansyra, vätekarboxylsyra, aminsyra, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5L, 101 grader C, CHEBI:30751, färglös, 02 g/mol, 02 g. BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, myrsyra, 8 grader C, 3297, 46,025
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2.1 |
| Smältpunkt | 8 °C |
| Kokpunkt | 101 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 44 mbar vid 20 °C |
| Formel vikt | 46,02 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Myrsyra
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Formic acid