Läs mer
Myrsyra, 98-100 %, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10375990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10375990 500 mL 500ml
10478020 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10375990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1850/PB08
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
pH 2.1
Smältpunkt 8 °C
Kokpunkt 101 °C
Färg Färglös
Formel vikt 46,02 g/mol
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 44 mbar vid 20 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid 98/100%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.