Läs mer
Myrsyra≥ 98 %, BAGARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10177760 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10177760 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10177760 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6037.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratoriereagens
Specifikationer
CAS 64-18-6
Färg Max. 15 (APHA)
Analysprocentintervall min. 98 %
Molekylformel CH2O2
MDL-nummer MFCD00003297
Synonym Methanoic acid 100%
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC=O
IUPAC-namn myrsyra
Molekylvikt (g/mol) 46.03
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning Max. 0,003 %