Läs mer
Myrsyra, 98+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10285711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
25ml
Produktkod. 10285711
Brand: Thermo Scientific Acros 147932500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Formel vikt 46.02
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet Ren
Densitet 1.2200g/mL
Kvantitet 250 mL
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3701 to 1.3721 (20°C, 589nm)
Ångtryck 44mbar at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.