Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic acid |
| pH | 2.1 |
| Smältpunkt | 8°C |
| Kokpunkt | 101°C |
| Färg | Färglös |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| LEDER | OC=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.03 |
| Formel vikt | 46.02g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .