Läs mer
Myrsyra, 99,0+%, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 10596814 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
10 Ampules
2 mL
50 mL
Förpackning:
Ampull
Ampuller
Nalgene™ Poly flaska
Förpackningsstorlek:
0.5ml
10 ampuller
1ml
2ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10596814 50 mL Nalgene™ Poly flaska 50ml
10780320 0.5 mL Ampull 0.5ml
10473038 1 mL Ampuller 1ml
10063427 2 mL Ampull 2ml
10797488 10 Ampules Ampuller 10 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10596814 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11750
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig som mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
Specifikationer
Abs. 0,01 AU max vid 254 nm, 0,55 AU max vid 230 nm, 0,85 AU max vid 220 nm, 1,25 AU max vid 210 nm
Kemiskt namn eller material Formic Acid
pH 2.1
Smältpunkt 8 °C
Kokpunkt 101 °C
Färg Färglös
Densitet 1.220g/cm³
Kvantitet 50 mL
Förpackning Nalgene™ Poly flaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 1 ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Linjär formel HCOOH
Ångtryck 44 mbar vid 20 °C
Merck Index 15, 4269
LEDER C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 46.025
Formel vikt 46.02
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid