Läs mer
Myrsyra, 99,0+%, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 10797488 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
10 Ampules
2 mL
50 mL
Förpackning:
Ampull
Ampuller
Nalgene™ Poly flaska
Förpackningsstorlek:
0.5ml
10 ampuller
1ml
2ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10797488 10 Ampules Ampuller 10 ampuller
10780320 0.5 mL Ampull 0.5ml
10473038 1 mL Ampuller 1ml
10063427 2 mL Ampull 2ml
10596814 50 mL Nalgene™ Poly flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10797488 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11710X1AMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1741.42 SEK
    1268.58 SEK / 10 ampuller
    Save 472.84 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lämplig som mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn myrsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
pH 2.1
Smältpunkt 8°C
Kokpunkt 101°C
Färg Färglös
Analysprocentintervall ≥99.0 %
LEDER OC=O
Molekylvikt (g/mol) 46.03
Formel vikt 46.02g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvantitet 10 Ampules
Förpackning Ampuller
Fysisk form Vätska
Ångtryck 44mbar at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid