Beskrivning
- LC-Gradient med Diode Array Detection (AU), 0,1 % (v/v) vattenlösning:
- vid max 220 nm. 0,002
- vid max 254 nm. 0,002
- LC-MS gradient lämplighetstest (TIC, 100 till 2000 m/z), 0,1 % (v/v) vattenlösning:
- Positiva ESI-MS känsliga föroreningar (som reserpin) max. 50 ppb
- Ultraviolett absorption, 0,1 % (v/v) vattenlösning (1,00-vägs vs vatten):
- vid max 240 nm. 0,1
- vid max 260 nm. 0,01
Specifikationer
Specifikationer
| Analysprocentintervall | min. 99 % |
| UN-nummer | 1779 |
| Kvantitet | 2 mL |
| Flampunkt | 69 °C |
| Rester efter avdunstning | Max. 20 ppm |