Läs mer
Formic Acid in Acetonitrile, 0.1%, BAKER ANALYZED LC/MS, J.T. Baker™
Produktkod. 13245503 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13245503 1 L Glass 1 L
1 options
Produktkod. 13245503 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9824.1000GL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For more routine applications, this LC/MS solvent blend is function-tested and optimized for minimal impurities and interference-free baselines, giving trusted performance in the mobile phase, every time.
High purity solvents/reagents give optimal performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity, and they maximize the sensitivity and detecting power of instrumentation.
  • Application-optimized and function tested to enhance separation power and reproducibility
  • For use in more routine LC/MS applications
  • Tested for ESI+, UV-VIS absorbance, trace metals, residue after evaporation, assay and overall LC/MS suitability
Specifikationer
Abs. Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
Kemiskt namn eller material Formic acid
Smältpunkt 0°C
Kokpunkt 81°C
CAS 75-05-8, 64-18-6
Analysprocentintervall 0.095 - 0.105%
Anteckningar om analysprocent v/v
Molekylformel CH2O2
Linjär formel HCOOH
Synonym Methanoic acid, Carbonous Acid, Oxomethanol
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 46.03g/mol
Procent renhet 0.1%
Kvalitet BAKER ANALYZED™ LC-MS
Densitet 0.9g/cm3
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 4.4 - 16.0 Vol %
Flampunkt 5°C
Tändpunkt 525°C
Förpackning Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.