Läs mer
Myrsyra, ACS, 88+%
Produktkod. 11445180
Change view
Kvantitet:
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
2 L
2000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445180 4 x 500 mL 2000ml
11435180 500 mL 500ml
11327968 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036504.AY
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
Det används huvudsakligen som konserveringsmedel antibakteriellt i djurfoder, i färgning av textilier, garvning av läder och galvanisering. Inom fjäderfäindustrin tillsätts det ibland med foder för att döda E. coli-bakterier. Det fungerar som ett reduktionsmedel för den katalytiska reduktionen av nitrat i vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Smältpunkt 7 °C till 9 °C
Kokpunkt 100 °C till 101 °C
Färg Färglös
Densitet 1.220 g/mL
Kvantitet 4 x 500 mL
Flampunkt 50 °C (156 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.371
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel HCOOH
UN-nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Löslighetsinformation Blandbar i vatten, eter, aceton, etylacetat, glycerol, metanol och etanol. Delvis blandbar i bensen, toluen och xylen.
Formel vikt 46.03
Procent renhet ≥88%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.