Läs mer
Myrsyra, ACS, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348058
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
2000g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348058 4 x 500 g 2000g
11338058 500 g 500g
11358058 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036617.57
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Används som vätekälla, som reduktionsmedel och används vid garvning och färgfixering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Namnnotering For analysis ACS
Smältpunkt 7°C to 9°C
Kokpunkt 100°C to 101°C
Färg Färglös
Analysprocentintervall >96+%
Linjär formel HCOOH
UN-nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Löslighetsinformation Miscible with water. Partially miscible in toluene,xylene and benzene.
Formel vikt 46.03
Procent renhet ≥96%
Kvalitet ACS
Densitet 1.220 g/mL
Kvantitet 4 x 500 g
Flampunkt 50°C (156°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.371
Känslighet Hygroskopisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.