Läs mer
Myrsyra, ACS-reagens, ≥96 %, Solstice
Produktkod. 15666720
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15666720 500 mL Poly flaska 500ml
15646720 100 mL Poly flaska 100ml
15656720 2.5 L Polyflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15666720 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 695076500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 SEK
    637.85 SEK / 500ml
    Save 58.15 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 96 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Namnnotering ACS Reagens, ≥96%
Smältpunkt 8.2 °C till 8.4 °C (litteratur)
Kokpunkt 100,4 °C
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Anteckningar om analysprocent alkalimetric
Linjär formel HCOOH
UN-nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formel vikt 46.03
Procent renhet >96%
Kvalitet ACS-reagens
Densitet 1,22 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 49,5 °C
Tändpunkt 1004 °F
Förpackning Poly flaska
Ångdensitet 1.6 (vs luft)
Ångtryck 44,8 mmHg (20 °C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid