Läs mer
Formic Acid (Aldehyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10736834
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736834 500 mL Poly Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10736834 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1215500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Formic Acid is used in Maxam-Gilbert DNA sequencing reactions and other biological applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid
Namnnotering Aldehyde-free
pH 2.1
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Smältpunkt 8°C
Kokpunkt 101°C
Färg Colorless
Analysprocentintervall ≥88.0 %
Molekylformel CH2O2
Linjär formel HCOOH
UN-nummer 1779
Merck Index 15, 4269
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)O
IUPAC-namn formic acid
Molekylvikt (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formel vikt 46.02
Procent renhet ≥88.0%
Kvalitet Sequencing
Densitet 1.220g/cm³
Kvantitet 500 mL
Förpackning Poly Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning 0.002% max.
Ångtryck 44mbar at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid (> 85%)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid