missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Formic Acid-D (<5% H2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic-d acid |
| CAS | 917-71-5 |
| Molekylformel | C D H O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Formic-d acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D |
| LEDER | [2H]C(=O)O |
| IUPAC-namn | deuterioformic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 47.0315 |
| Formel vikt | 47.0118 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?