Läs mer
Formic Acid-d2 (95% w/w in D2O), TRC
Produktkod. 30402989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402989 10 g
30392739 1 g
30404885 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30402989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF69290310G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-42-3
Molekylformel CD2O2
Molekylvikt (g/mol) 48.04
Synonym Formic Acid-d2, Perdeuterioformic Acid-d2
LEDER [2H]OC(=O)[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid-d2
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.95