Läs mer
Myrsyra-d2 (95 % w/w i D2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic Acid-d2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.95 |