Läs mer
Myrsyra, Eluent additiv för LC-MS, Solstice
Produktkod. 15658430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
10 x 1 mL
1 L
Förpackning:
Ampull
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
50ml
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15658430 10 x 1 mL Ampull Paket med 10
15665840 50 mL Glasflaska 50ml
15675840 50 mL Glasflaska 50ml
15655840 1 L Glasflaska 1 L
15645840 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15658430 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 5630210X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Namnnotering Eluent additiv för LC-MS
Smältpunkt 8.2 °C till 8.4 °C (litteratur)
Kokpunkt 100,4 °C
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 1,22 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 10 x 1 mL
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 49,5 °C
Tändpunkt 1004 °F
Förpackning Ampull
Linjär formel H2O
Ångdensitet 1.6 (vs luft)
UN-nummer UN1779
Ångtryck 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formel vikt 46.03
Procent renhet >97.5%
Kvalitet LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.