Läs mer
Myrsyra, eluenttillsats för LC-MS, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072218 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 mL
10 x 1 mL
1 L
Förpackning:
Ampull
Glasflaska
Glass Bottle
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
50ml
Paket med 10
Produktkod. 15658430
Brand: Honeywell-Fluka 5630210X1ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Namnnotering Eluent additive for LC-MS
Smältpunkt 8.2°C to 8.4°C (literature)
Kokpunkt 100.4°C
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Linjär formel H2O
UN-nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formel vikt 46.03
Procent renhet >97.5%
Kvalitet LC-MS
Densitet 1.22 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 10 x 1 mL
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 49.5°C
Tändpunkt 1004°F
Förpackning Ampull
Ångdensitet 1.6 (vs air)
Ångtryck 44.8 mmHg (20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.