Läs mer
Myrsyra, för masspektrometri, ca 98 %, Solstice
Produktkod. 16615933
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
16615933 1 L
1 options
Produktkod. 16615933 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 943181L
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
CAS 64-18-6
Smältpunkt 4 °C
Kokpunkt 100,4 °C (1 013 hPa)
CAS Min % ≥ 90%
CAS Max % ≤ 100%
Färg Färglös
Densitet 1,22 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 49,5 °C
Molekylformel CH2O2
Linjär formel HCOOH
Beilstein 1209246
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC=O
IUPAC-namn myrsyra
Molekylvikt (g/mol) 46.03
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid