Läs mer
Myresyra, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Produktkod. 30280955 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280955 5 mL
30280953 1 mL
30280969 2 mL
30280925 50 mL
30280965 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30280955 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001170005
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Objektets namn Myrsyra
Form Vätska
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 5 mL
Formulering 99% myrsyra
För användning med LC/MS