Läs mer
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Objektets namn | Formic Acid |
| Form | Liquid |
| Reagenstyp | Ion Pairing Reagent |
| Kvantitet | 2 mL |
| Formulering | 99% Formic Acid |
| För användning med | LC/MS |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur