Läs mer
Formic Acid-OD (95% w/w in D2O), CDN
Produktkod. 30319321
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30319321 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319321 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02445G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid-d
CAS 917-71-5
Lösningsmedel eller matris D2O
Molekylformel C D H O2
Kvantitet 5 g
Synonym Formic-d acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid
InChI formel InChI=1 S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
LEDER [2 H]C(=O)O
IUPAC-namn deuterioformic acid
Molekylvikt (g/mol) 47.0315
Formel vikt 47.0118 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 95 %