Beskrivning
Myrsyra, ren, ca 85 %
Specifications
Specifications
| pH | 2.1 |
| Smältpunkt | 8 °C |
| Kokpunkt | 101 °C |
| Färg | Färglös |
| Formel vikt | 46,02 g/mol |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 44 mbar vid 20 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Formic acid about 85%
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .