Läs mer
Myrsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, FCC, 98,0–100 %, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15692820 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
70 kg
1200 kg
Dimensione della confezione:
1 L
1200kg
2.5 L
500ml
70kg
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15692820 1 L 1 L
15622830 500 mL 500ml
15602830 2.5 L 2.5 L
15612830 4 x 2.5 L Paket med 4
15652830 70 kg 70kg
15682820 1200 kg 1200kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15692820 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 270011L
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för DAC, FCC, 98,0-100 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Formic Acid
Namnnotering Uppfyller analytiska specifikationer för DAC, FCC
Densitet 1,22 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 48 °C (118,4 °F)
Tändpunkt 1004 °F
Linjär formel HCOOH
Ångdensitet 1.6 (vs luft)
UN-nummer 1779
Ångtryck 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formel vikt 46,03 g/mol
Procent renhet 98 till 100 %
Kvalitet puriss.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.