Läs mer
Myrsyra, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. eur., ≥98 %, Solstice
Produktkod. 15633870
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
70 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
70kg
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15633870 500 mL 500ml
15603870 1 L 1 L
15613870 2.5 L 2.5 L
15653870 6 x 1 L Paket med 6
15623870 4 x 2.5 L Paket med 4
15663870 70 kg 70kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15633870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 33015500ML
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Densitet 1,22 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 49 °C (120,2 °F)
Tändpunkt 1004 °F
Linjär formel HCOOH
Ångdensitet 1.6 (vs luft)
UN-nummer 1779
Ångtryck 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formel vikt 46,03 g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid puriss. ACS reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.