Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic acid |
| Linjär formel | HCOOH |
| UN-nummer | UN1779 |
| Beilstein | 1209246 |
| Formel vikt | 46.03g/mol |
| Procent renhet | ≥95% |
| Kvalitet | Reagent |
| Densitet | 1.22g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Explosionsgräns | 0.57 |
| Visa mer |