Läs mer
Formic acid, Reagent grade, Honeywell
Produktkod. 15697850 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15697850 500 mL 500ml
15677850 100 mL 100ml
15687850 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15697850 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer F0507500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn formic acid
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Linjär formel HCOOH
UN-nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formel vikt 46.03g/mol
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Reagent
Densitet 1.22g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 49°C (120.2°F)
Tändpunkt 1004°F
Ångdensitet 1.6 (vs air)
Ångtryck 44.8 mmHg (20°C)