Läs mer
Myrsyra, TraceSELECT™ ,≥ 88,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15660830 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15660830 250 mL Glasflaska 250ml
1 options
Produktkod. 15660830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 06454250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 88,0 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
  • syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
  • förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
  • reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid
Namnnotering For trace analysis
pH Acidic
CAS 64-18-6
Smältpunkt 4°C
Kokpunkt ∼100.4°C (1013hPa)
Färg Färglös
Molekylformel CH2O2
Linjär formel HCOOH
MDL-nummer MFCD00003297
UN-nummer UN1779
Beilstein 1209246
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)O
IUPAC-namn myrsyra
Molekylvikt (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formel vikt 46.03g/mol
Procent renhet ≥88.0% (T)
Kvalitet TraceSELECT
Densitet 1.20g/mL at 20°C, 1.22g/mL at 25°C
Kvantitet 250 mL
Explosionsgräns 0.57
Flampunkt 49°C (120.2°F)
Tändpunkt 1004°F
Odör Stinging
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 1.6 (vs air)
Ångtryck 44.8mmHg (20°C)