Läs mer
Formic Acid : Triethylamine 1:1 Solution, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15690900 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15690900 100 mL Glass Bottle 100ml
15600910 500 mL Glass Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15690900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 09752100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for HPLC, 2M:2M concentrate
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-29-5
Molekylformel C7H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.218
MDL-nummer MFCD00134943
InChI-nyckel PTMFUWGXPRYYMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-un4t038p8m, triethylamine formate, teaf, triethylammonium formate, triethylamine, formate, triethylammonium formate mi, triethylammoniumformate, triethylammonium format, hcooh et3n, formic acid triethylamine
PubChem CID 11084032
IUPAC-namn N,N-diethylethanamine;formic acid
LEDER CCN(CC)CC.C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid: Triethylamine 1:1 Solution
Färg Colorless
Linjär formel (CH3CH2)3NH+ HCOO-
UN-nummer UN1760
Beilstein 4150472
Koncentration 2M:2M concentrate
Formel vikt 147.22g/mol
Kvalitet HPLC
Densitet 1.01g/mL at 20°C
Kvantitet 100 mL
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid