Läs mer
Formic-d1 Acid (95% w/w in H2O), CDN
Produktkod. 30317098
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30317098 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317098 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01465G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid-d
CAS 917-71-5
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylformel C D H O2
Kvantitet 5 g
Synonym Formic-d acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid
InChI formel InChI=1 S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
LEDER [2 H]C(=O)O
IUPAC-namn deuterioformic acid
Molekylvikt (g/mol) 47.0315
Formel vikt 47.0118 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 95 %