Läs mer
Formononetin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10235341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235341 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10235341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 342480010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 485-72-3 | C16H12O4 | 268.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formononetin
Namnnotering 99%
CAS 485-72-3
Smältpunkt 256,0 °C till 260,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H12O4
MDL-nummer MFCD00016948
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4271
Synonym formononetin, biochanin b, formononetol, 7-hydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4'-o-methyldaidzein, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, unii-295dqc67bj, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl
InChI-nyckel HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC=C2C1=O
IUPAC-namn 7-hydroxi-3-(4-metoxifenyl)-4H-kromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 268.27
PubChem CID 5280378
ChEBI CHEBI:18088
Formel vikt 268.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formononetin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.