Läs mer
Formononetin, MedChemExpress
Beskrivning
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formononetin |
| CAS | 485-72-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Biochanin B Flavosil Formononetol |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.26 |
| Visa mer |