Läs mer
Formononetin, TRC
Produktkod. 30132416
Change view
Kvantitet:
5 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132416 1 g
30132729 5 g
17972395 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6932001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-72-3
Molekylformel C16 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 268.26
Synonym Formononetin
IUPAC-namn 7-hydroxy-3-(4-metoxyfenyl)kromen-4-one
LEDER COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formononetin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Formel vikt 268.0736