Läs mer
Formoterol-D6 (Major) (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30406675
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30406675 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6934021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D,L-Formoterol-D6 (Major)
CAS 1020719-45-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19H18D6N2O4
Kvantitet 1 mg
Synonym Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[1-[(4-methoxyphenyl)methyl-d2]ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/i1D3,9D2,13D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(O)c(NC=O)c1)C([2H])([2H])c2ccc(OC)cc2
Molekylvikt (g/mol) 350.44
Formel vikt 350.2113