Läs mer
Formoterol EP Impurity G (as Hydrochloride), Mikromol
Produktkod. 30461189
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461189 25 mg
1 options
Produktkod. 30461189 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0447.070025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Formoterol EP Impurity G (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyamphetamine (hydrochloride)
CAS 3706-26-1
Analyt- eller komponentnamn 4-Methoxyamphetamine (hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H15 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. G (EP), Formoterol Imp. G (EP), (2RS)-1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. G (EP) as Hydrochloride, PMA HCl, p-Methoxyamphetamine Hydrochloride, Formoterol Related Compound G as Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Impurity G as Hydrochloride, Formoterol Impurity G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1
IUPAC-namn 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 201.693
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 201.092 g/mol