missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Formoterol Fumarate Dihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Formoterol Fumarate Dihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formoterol fumarate dihydrate |
| CAS | 183814-30-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Formoterol fumarate dihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2[C19 H24 N2 O4] . C4 H4 O4 . 2[H2O] |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Formoterol Fumarate Dihydrate, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), dihydrate (9CI), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m11.../s1 |
| LEDER | O.COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | fumaric acid;N-[2-hydroxy-5-[rac-(1R)-1-hydroxy-2-[[rac-(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-ethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide;hydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?