Läs mer
Formoterol Fumarate(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formoterol Fumarate (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O4.C4H4O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| Formel vikt | 460.18 |