Läs mer
Formoterol, Mikromol™
Beskrivning
Formoterol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formoterol |
| CAS | 73573-87-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Formoterol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, Atimos, Eformoterol, Fluir, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-, Formatris Novolizer, Formoterol, Innovair, Oxis, Perforomist, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, (+/-)Formoterol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]phenyl]formamide |
| Visa mer |