Läs mer
Formyl Ciprofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formyl Ciprofloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26) |
| Formel vikt | 359.1281 |
| Procent renhet | >95% |