Läs mer
(Formylmethylene)triphenylphosphorane, 97%, may cont. up to ca 3% water
Produktkod. 11419223
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419223 10 g 10g
11488900 25 g 25g
11498900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11709.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.329 g/mol
(Formylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter. Det används som råmaterial i organisk syntes, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Formylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter. Det används som råmaterial i organisk syntes, jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i kloroform
, metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid -20 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2136-75-6
Molekylformel C20H17OP
Molekylvikt (g/mol) 304.329
MDL-nummer MFCD00006994
InChI-nyckel CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC-namn 2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)acetaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 183°C to 188°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 523797
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vikt 304.33
Procent renhet 97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈3% water
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.