Läs mer
(Formylmetylen)trifenylfosforan, 97 %, kan innehålla upp till cirka 3 % vatten
Produktkod. 11498900
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498900 100 g 100g
11419223 10 g 10g
11488900 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11709.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304,329 g/mol
(Formylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter. Det används som råmaterial i organisk syntes, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Formylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter. Det används som råmaterial i organisk syntes, jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i kloroform
, metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid -20 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2136-75-6
Molekylformel C20H17OP
Molekylvikt (g/mol) 304.329
MDL-nummer MFCD00006994
InChI-nyckel CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC-namn 2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)acetaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Kemiskt namn eller material (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 183 °C till 188 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 523797
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol.
Formel vikt 304.33
Procent renhet 97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈3% water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.