Läs mer
Emma Safety Footwear Fornax Skyddsskor
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
- Värme och kyla isolerad
- 3M™ Reflekterande rand
- Fullnarvsläderkonstruktion
- Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Fornax |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Läder |
| Storlek | 40 |
| Tåmaterial | Stål |