Läs mer
Emma Safety Footwear Fornax Skyddsskor
Produktkod. p-7159373
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15998251
Brand: Emma Safety Footwear MM15884839
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra höga stövlar för extra skyddsnivåer med värme- och kylisolerade (HI och CI). Ankelskydd med extra stoppning ger en bekvämare känsla och bättre passform. Fornax är mycket lätt att ta på och av; de vertikala öglorna på skon gör snörning väldigt enkel.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Värme och kyla isolerad
  • 3M™ Reflekterande rand
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Fornax
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 39
Tåmaterial Stål