Läs mer
Forskolin, 98+%
Produktkod. 15435559
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435559 10 mg 10mg
15445559 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63292.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2659.57 SEK
    2387.65 SEK / 10mg
    Save 271.92 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Forskolin, CAS # 66575-29-9, är en diterpenoidförening isolerad från indisk Coleus som fungerar som en stark aktiverare av adenylatcyklassystemet. | CAS: 66575-29-9 | C22H34O7 | 410,507 g/mol
Forskolin fungerar som en adenylylcyklasaktivator. Det används vid behandling av högt blodtryck, astma, eksem, psoriasis, hjärtsvikt, kärlkramp, magont, mag- och tarmspasmer. Det spelar också en viktig roll vid behandling av reumatism, hjärt-, blod- och cirkulationstillstånd samt cancer. Det används för att framkalla menstruation och som p-piller.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Forskolin is a diterpenoid and cyclic ketone, found naturally as a plant metabolite
• It is a protein kinase A agonist and a cyclic ketone • Forskolin is an antihypertensive and muscle relaxant; it can also promote the release of pituitary hormones and prevent platelet aggregation
Application
• Forskolin assists in neuron differentiation in vitro
• Useful for studies of cell metabolism and development; there is some evidence of its usefulness in the study of glaucoma
• It is intended for cell culture and biochemistry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66575-29-9
Molekylformel C22H34O7
Molekylvikt (g/mol) 410.507
MDL-nummer MFCD00082317
InChI-nyckel OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC-namn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
LEDER CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Forskolin
Färg White
Kvantitet 10 mg
Beilstein 1692716
Merck Index 14,2476
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide and chloroform; Insolule in water.
Formel vikt 410.51
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning