Läs mer
Forskolin (från Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Produktkod. 10615445
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615445 50 mg Bärnstensfärgat glas 50mg
11453074 1 mg Bärnstensfärgat glas 1mg
11473074 5 mg Bärnstensfärgat glas 5mg
11463074 10 mg Bärnstensfärgat glas 10mg
10556394 25 mg Bärnstensfärgat glas 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10615445 Leverantör Fisher Bioreagents Leverantörsnummer BP252050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Forskolin är ett molekylärbiologiskt reagens. Forskolin fungerar som ett blodtryckssänkande och vasodilator. Adenylcyklasaktivator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66575-29-9
Molekylformel C22H34O7
Molekylvikt (g/mol) 410.507
InChI-nyckel OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC-namn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenyl-6,10,10b-trihydroxi-3,4a,7,7,10a-pentametyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydrof]krom-bensoacetat
LEDER CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Forskolin
Namnnotering Från Coleus forskohlii
Färg Vitt
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 2460
Formel vikt 410.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Forskolin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.