Läs mer
Forskolin, (från Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Produktkod. 11486071 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486071 50 mg 50mg
11446071 1 mg 1mg
11456071 5 mg 5mg
11466071 10 mg 10mg
11476071 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11486071 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219066950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11640.00 SEK
    11088.42 SEK / 50mg
    Save 551.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 66575-29-9
Molekylformel C22H34O7
Molekylvikt (g/mol) 410.507
MDL-nummer MFCD00082317
InChI-nyckel OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC-namn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenyl-6,10,10b-trihydroxi-3,4a,7,7,10a-pentametyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydrof]krom-bensoacetat
LEDER CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Forskolin
Namnnotering från Coleus forskohlii
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9775
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 410.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Forskoli
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).